(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, Propranolol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 74.2 EUR
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9
Formel: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 295,81 g/mol
Schmelzpunkt: 163…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012558
CAS-Nummer: 318-98-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %