Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Tris(2,2'-bipyridyl)dichlororuthenium(II), Dichlorotris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II), Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, Tris(2,2-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
208750010
208750050
ACRO208750010EA
141
EUR
ACRO208750010
ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Formel:
C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru Molecular Weight: 748,62 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149670 CAS-Nummer: 50525-27-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red Crystalline powder or crystals |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |