Palladium(2+)chloridacetonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
209455000 209450050
ACRO209455000EA 79 EUR
ACRO209455000 ACRO209450050
Palladium(2+)chloridacetonitril 99%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Appearance: Orange to rust brown Crystalline powder
Formel: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Molecular Weight: 259.43 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013122
CAS-Nummer: 14592-56-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to rust brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %