2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Metronidazole
210341000
210340050
210345000
ACRO210341000EA
359
EUR
ACRO210341000
ACRO210340050
ACRO210345000
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
CAS No.: 443-48-1
Formel:
C₆H₉N₃O₃ Molecular Weight: 171,16 g/mol Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009750 CAS-Nummer: 443-48-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 163 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |