Solvent Blue 38, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Direct Blue 86, C.I. 74180, Luxol® Fast Blue MBSN
212170250
212171000
ACRO212170250EA
67.1
EUR
ACRO212170250
ACRO212171000
Solvent Blue 38, rein
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Formel:
C32H12CuN8Na2O6S2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071424 CAS-Nummer: 1328-51-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |