4-Amino-2-mercaptopyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
214770010
214770050
ACRO214770010EA
49.7
EUR
ACRO214770010
ACRO214770050
4-Amino-2-mercaptopyrimidin 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel:
C₄H₅N₃S Molecular Weight: 127,1676 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006075 CAS-Nummer: 333-49-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |