(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DMA
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 139 EUR
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat 99% stabilisiert
(2-Dimethylaminoethyl)methacrylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Schmelzpunkt: –50 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008589
CAS-Nummer: 2867-47-2
UN: 2522
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ