N, O-Bis (Trimethylsilyl)Hydroxylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
215980050
215980010
215980250
ACRO215980050EA
117
EUR
ACRO215980050
ACRO215980010
ACRO215980250
N, O-Bis (Trimethylsilyl)Hydroxylamin 97%
N, O-Bis (Trimethylsilyl)Hydroxylamin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel:
C₆H₁₉NOSi₂ Siedepunkt: 78…80 °C (100 mmHg) Dichte: 0,83 g/cm³ Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008266 CAS-Nummer: 22737-37-7 UN: 2920 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |