Chlorphenolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
216310100
216310500
ACRO216310100EA
54
EUR
ACRO216310100
ACRO216310500
Chlorphenolrot Natriumsalz, wasserlöslich, rein
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Formel:
C₁₉H₁₂Cl₂O₅S Molecular Weight: 445,24 g/mol Schmelzpunkt: 267 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151199 CAS-Nummer: 123333-64-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in water) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200 |
Visual transition interval | from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple) |