penta-Natriumtriphosphat 85% tech., rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
218670025
218675000
ACRO218670025EA
273
EUR
ACRO218670025
ACRO218675000
penta-Natriumtriphosphat 85% tech., rein
penta-Natriumtriphosphat
Formel:
Na₅O₁₀P₃ Schmelzpunkt: 622 °C Dichte: 2,52 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003514 CAS-Nummer: 7758-29-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HClO4 | ≥80 % |