6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
218940050 218940250 218940010
ACRO218940050EA 188 EUR
ACRO218940050 ACRO218940250 ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromancarbonsäure 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromancarbonsäure
CAS No.: 53188-07-1
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Molecular Weight: 250,29 g/mol
Schmelzpunkt: 187…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006846
CAS-Nummer: 53188-07-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 194 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %