1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
221310010 221310050
ACRO221310010EA 115 EUR
ACRO221310010 ACRO221310050
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Appearance: White to yellow Powder or crystals
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₄S
Molecular Weight: 296,301 g/mol
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00009754
CAS-Nummer: 74257-00-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 139 °C
HPLC ≥97.5 %