2-(3,4-Dichlorphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol
350770050 350770010
ACRO350770050EA 120 EUR
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorphenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191.05 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (14 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800673
CAS-Nummer: 35364-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %