2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2-Pyrazinyl)piperazine
367130010
367130050
ACRO367130010EA
38.2
EUR
ACRO367130010
ACRO367130050
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Appearance: Yellow Crystalline powder and/or chunks
Formel:
C₈H₁₂N₄ Siedepunkt: 105…108 °C (,5mbar) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040766 CAS-Nummer: 34803-68-4 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |