1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]morpholine, 1-[2-(Morpholin-4-yl)-ethyl]-piperazine
367140050
367140010
ACRO367140050EA
288
EUR
ACRO367140050
ACRO367140010
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine 99%
1-[2-(Morpholin-4-yl)ethyl]piperazine
Appearance: White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid
Formel:
C₁₀H₂₁N₃O Molecular Weight: 199,298 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (,5mbar) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191217 CAS-Nummer: 4892-89-1 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting crystals or viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |