8-Hydroxy-2-chinolincarbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
347630050 347630010
ACRO347630050EA 319 EUR
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxy-2-chinolincarbaldehyd 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,1681 g/mol
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168962
CAS-Nummer: 14510-06-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %