Kalium-tert-butoxid 20% (w/w) in THF, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
364990500 364992500
ACRO364990500EA 118 EUR
ACRO364990500 ACRO364992500
Kalium-tert-butoxid 20% (w/w) in THF, rein
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Dichte: 0,929 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)