Ruthenium(III) nitrosylnitrate in verdünnter, wässriger Salpetersäure-Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
365040250
365041000
365045000
ACRO365040250EA
78.9
EUR
ACRO365040250
ACRO365041000
ACRO365045000
Ruthenium(III) nitrosylnitrate in verdünnter, wässriger Salpetersäure-Lösung
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
Formel:
N₄O₁₀Ru Molecular Weight: 317,09 g/mol Dichte: 1,07 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016313 CAS-Nummer: 34513-98-9 UN: 3093 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear orange to dark brown Solution |
Assay | 1.5 % Ru (typically) |