Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
365190010 365190050
ACRO365190010EA 81.4 EUR
ACRO365190010 ACRO365190050
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
CAS No.: 35231-44-8
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Molecular Weight: 269,09 g/mol
Schmelzpunkt: 212…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006869
CAS-Nummer: 35231-44-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %