2-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)phenethylamine
365520010 365520050
ACRO365520010EA 22 EUR
ACRO365520010 ACRO365520050
2-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanamin 98%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molecular Weight: 189.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040756
CAS-Nummer: 52516-30-0
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %