2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
365760050 365760250
ACRO365760050EA 49.5 EUR
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w)
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Formel: C₂H₅F₃N₂
Dichte: 1,294 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007622
CAS-Nummer: 5042-30-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %