Triphenylphosphin 1,0 - 1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phosphortriphenyl
366870050 366870250
ACRO366870050EA 84.6 EUR
ACRO366870050 ACRO366870250
Triphenylphosphin 1,0 - 1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol
Triphenylphosphin
CAS No.: 39319-11-4
Formel: C₁₈H₁₅P
Molecular Weight: 262.29 g/mol
Siedepunkt: 377
Schmelzpunkt: 79
Flammpunkt: 180
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20489348
CAS-Nummer: 39319-11-4
Merck Index: 12,09873
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Beads
Particle size 100 to 200 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g