Ethylene diacrylate 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylene glycol diacrylate
366970050
366970250
ACRO366970050EA
141
EUR
ACRO366970050
ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilisiert
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₈H₁₀O₄ Molecular Weight: 170.164 g/mol Siedepunkt: 62…65 °C (2 mmHg) Dichte: 1.04 g/cm³ Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008629 CAS-Nummer: 2274-11-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Stabilizer | 100 to 400 ppm MEHQ |