Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
367480010
367480050
ACRO367480010EA
159
EUR
ACRO367480010
ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
CAS No.: 37366-09-9
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂ Molecular Weight: 500,17 g/mol Schmelzpunkt: 249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064686 CAS-Nummer: 37366-09-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Ruthenium (Ru) | 39.2 to 41.0 % |