cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(OC-6-22)-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
367500010
367500050
367502500
367505000
ACRO367500010EA
263
EUR
ACRO367500010
ACRO367500050
ACRO367502500
ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Formel:
C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150005 CAS-Nummer: 98014-14-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to black Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % (Based on Carbon) |