(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
367750010 367750050
ACRO367750010EA 47.8 EUR
ACRO367750010 ACRO367750050
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,22 g/mol
Dichte: 0,919 g/cm³
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191371
CAS-Nummer: 22795-99-9
UN: 2734
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)