2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
367810010
367810050
367810250
ACRO367810010EA
27.7
EUR
ACRO367810010
ACRO367810050
ACRO367810250
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS No.: 722-92-9
Formel:
C₉H₇F₆NO Molecular Weight: 259.151 g/mol Schmelzpunkt: 147…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039258 CAS-Nummer: 722-92-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 152 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |