1H-Pyrazol-1-carboximidamidhydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
368250100 368250500
ACRO368250100EA 79.5 EUR
ACRO368250100 ACRO368250500
1H-Pyrazol-1-carboximidamidhydrochlorid 99%
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or crystals
Formel: C₄H₇ClN₄
Molecular Weight: 146,58 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210087
CAS-Nummer: 4023-02-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %