Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
368350010 368350050
ACRO368350010EA 46.8 EUR
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formel: C₅H₄N₂
Molecular Weight: 92.101 g/mol
Siedepunkt: 115…120 °C (10 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234061
CAS-Nummer: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %