Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in Toluol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
368960050 368960250 368961000
ACRO368960050EA 53 EUR
ACRO368960050 ACRO368960250 ACRO368961000
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in Toluol
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
CAS No.: 202289-38-1
Formel: C₆H₁₄F₃NO₂S
Molecular Weight: 221.24 g/mol
Dichte: 1.2 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01321415
CAS-Nummer: 202289-38-1
UN: 3286
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (on neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %