N-Methoxy-N-methylacetamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
369310050
369310250
ACRO369310050EA
98.8
EUR
ACRO369310050
ACRO369310250
N-Methoxy-N-methylacetamid 98%
N-Methoxy-N-methylacetamide
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103.12 g/mol Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg) Dichte: 0.97 g/cm³ Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060098 CAS-Nummer: 78191-00-1 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |