Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform adduct, Tris(dibenylideneacetone)dipalladium-chloroform, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
369340010 369340050
ACRO369340010EA 119 EUR
ACRO369340010 ACRO369340050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
CAS No.: 52522-40-4
Formel: C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃
Molecular Weight: 1035,11 g/mol
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00075479
CAS-Nummer: 52522-40-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple to black Crystalline powder
Assay ≥96.0 % (ex Pd)