Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (SP-4-3)-Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
369711000 369715000
369711000.EA 39.8 EUR
369711000. 369715000.
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
Molecular Weight: 757.59 g/mol
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010395
CAS-Nummer: 22784-59-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥13.8 %