Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 3-methylphenylacetate
374080050 374080250
ACRO374080050EA 35.3 EUR
ACRO374080050 ACRO374080250
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,204 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (13 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00968468
CAS-Nummer: 53088-69-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %