3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
370120010 370120050
ACRO370120010EA 36.3 EUR
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Formel: C5H4O3
Siedepunkt: 100…102 °C
Schmelzpunkt: 54…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126929
CAS-Nummer: 5617-74-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %