N-Vinylphthalimid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
370200050 370200250
ACRO370200050EA 127 EUR
ACRO370200050 ACRO370200250
N-Vinylphthalimid 99%
N-Vinylphthalimid
CAS No.: 3485-84-5
Formel: C₁₀H₇NO₂
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078446
CAS-Nummer: 3485-84-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥98.5 %