(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
370620010
370620050
370620250
ACRO370620010EA
22.7
EUR
ACRO370620010
ACRO370620050
ACRO370620250
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
CAS No.: 35000-38-5
Formel:
C₂₄H₂₅O₂P Molecular Weight: 376,436 g/mol Schmelzpunkt: 146…151 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00075545 CAS-Nummer: 35000-38-5 UN: 3464 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 155 °C |
Carbon (C) | 73.5 to 79.5 % |