Piperonyloyl chloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Benzodioxole-5-carbonyl chloride
370790010
ACRO370790010EA
44.4
EUR
ACRO370790010
Piperonyloyl chloride 98%
Piperonyloyl chloride
Appearance: White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formel:
C₈H₅ClO₃ Molecular Weight: 184,575 g/mol Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016904 CAS-Nummer: 25054-53-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 81 °C |
GC | ≥97.5 % |