Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-BOC-N,2-Dimethylalanine, Boc-N-Me-Aib-OH
370950010 370950050
ACRO370950010EA 68.1 EUR
ACRO370950010 ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molecular Weight: 217,265 g/mol
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01862912
CAS-Nummer: 146000-39-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %