tert-Butyl acrylate 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acrylic Acid tert-Butyl Ester
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 86.5 EUR
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% stabilisiert
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 121 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0.883 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008809
CAS-Nummer: 1663-39-4
UN: 3272
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ