Ethyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 3-Ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
108330050 108330250 108331000
ACRO108330050EA 47.3 EUR
ACRO108330050 ACRO108330250 ACRO108331000
Ethyl-4-oxo-3-piperidincarboxylathydrochlorid 98%
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
CAS No.: 4644-61-5
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molecular Weight: 207,65 g/mol
Schmelzpunkt: 169…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043267
CAS-Nummer: 4644-61-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %