1-(2-Chlorethyl)pyrrolidinhydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
109220250 109221000
ACRO109220250EA 42.9 EUR
ACRO109220250 ACRO109221000
1-(2-Chlorethyl)pyrrolidinhydrochlorid 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formel: C₆H₁₂ClN
Molecular Weight: 170,08 g/mol
Schmelzpunkt: 171…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012718
CAS-Nummer: 7250-67-1
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %