4-(1-Pyrrolidinyl)piperidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
137010010
137010050
ACRO137010010EA
40.5
EUR
ACRO137010010
ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidin 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Formel:
C₉H₁₈N₂ Molecular Weight: 154,2526 g/mol Schmelzpunkt: 52…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038011 CAS-Nummer: 5004-07-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol |