Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tributyltin triflate
388930010 388930050
ACRO388930010EA 32.3 EUR
ACRO388930010 ACRO388930050
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Tributyltin trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Crystals and/or chunks
Formel: C₁₃H₂₇F₃O₃SSn
Siedepunkt: 56…60 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 31 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043324
CAS-Nummer: 68725-14-4
UN: 2923
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %