2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
384280010 384280050
ACRO384280010EA 29.2 EUR
ACRO384280010 ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01860849
CAS-Nummer: 3749-51-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %