Valinomycin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
385120100
385120500
ACRO385120100EA
84.8
EUR
ACRO385120100
ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Formel:
C₅₄H₉₀O₁₈N₆ Molecular Weight: 1111,34 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005114 CAS-Nummer: 2001-95-8 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Melting point | 186 to 191°C |
Solubility | (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution |
HPLC | ≥97.5 % |