2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
303170050 303170250
ACRO303170050EA 60.4 EUR
ACRO303170050 ACRO303170250
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 98%
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 161,20 g/mol
Dichte: 1,042 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056657
CAS-Nummer: 26690-80-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %