8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
347640010 347640050
ACRO347640010EA 47.9 EUR
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Formel: C₁₀H₆N₂O
Molecular Weight: 170.171 g/mol
Schmelzpunkt: 131…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216717
CAS-Nummer: 6759-78-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %