(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one 4-methylbenzenesulphonate, (-)-L-Pyroglutamol p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid (S)-5-oxo-pyrrolidin-2-ylmethyl ester, (R)-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
348410010
348410050
348410250
ACRO348410010EA
31.6
EUR
ACRO348410010
ACRO348410050
ACRO348410250
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate
CAS No.: 51693-17-5
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄S Molecular Weight: 269,32 g/mol Schmelzpunkt: 122…129 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00274229 CAS-Nummer: 51693-17-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 129 °C |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | +8° to +9° (25 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH) |