4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, DMTMM, 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
348960050 348960250
ACRO348960050EA 160 EUR
ACRO348960050 ACRO348960250
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
CAS No.: 3945-69-5
Formel: C₁₀H₁₇ClN₄O₃
Molecular Weight: 276,72 g/mol
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03613550
CAS-Nummer: 3945-69-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤17 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)